SAB4300149
Anti-phospho-HIST1H3D (pSer10) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-H3/b antibody produced in rabbit, Anti-H3FB antibody produced in rabbit, Anti-histone cluster 1, H3d antibody produced in rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~17 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(R-K-SP-T-G)
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer10)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3D(8351)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable