SAB1404963
Monoclonal Anti-UBR2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4G4, ascites fluid
Synonyme(s) :
C6orf133, DKFZp686C08114, KIAA0349, MGC71112, RP3-392M17.3, bA49A4.1, dJ242G1.1, dJ392M17.3
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G4, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBR2(23304)
Description générale
Immunogène
Sequence
MASELEPEVQAIDRSLLECSAEEIAGKWLQATDLTREVYQHLAHYVPKIYCRGPNPFPQKEDMLAQHVLLGPMEWYLCGEDPAFGFPKLEQANKPSHLCG
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable