Key Documents
L7377
Sigma-Aldrich
Liver acetone powder from lungfish
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
fish (lungfish)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable