D9071
Donitriptan monohydrochloride
≥98% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.NCCc1c[nH]c2ccc(OCC(=O)N3CCN(CC3)c4ccc(cc4)C#N)cc12
InChI
1S/C23H25N5O2.ClH/c24-8-7-18-15-26-22-6-5-20(13-21(18)22)30-16-23(29)28-11-9-27(10-12-28)19-3-1-17(14-25)2-4-19;/h1-6,13,15,26H,7-12,16,24H2;1H
Clé InChI
ZXENQGQAPOYDOJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.