ES-E14TG2a
08021401, mouse embryo (blastocyst). Monolayer of spheroidal cells on feeder layer of PMEFs or STOs
Synonyme(s) :
E14TG2a Cell Line
About This Item
Produits recommandés
product name
ES-E14TG2a, 08021401, from mouse embryo(blastocyst)
Source biologique
mouse embryo (blastocyst)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts or STO cells. The cells spontaneously differentiate and form embryonal structures in the absence of a feeder layer.
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Milieu de culture
Procédure de repiquage