07006
Acide nitrique
puriss., 64-66%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss.
Pureté
64-66%
Impuretés
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
Résidus de calcination
≤0.0005% (as SO4)
Point d'ébullition
120.5 °C (lit.)
Densité
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2 mg/kg
Traces de cations
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable