Key Documents
NISTRM8546
NBS 28 (silicon and oxygen isotopes in silica sand)
NIST® RM 8546
Synonyme(s) :
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Pureté isotopique
 18O
 29Si
 30Si
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Silicon (30Si/29Si), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable