Key Documents
26710-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
volume 250-10000 μL, needle size 16 ga (blunt tip), blunt tip (PEEK), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
blunt tip PEEK needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
16 ga (blunt tip)
Description
replacement needle
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 8650-01
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valves
Note de bas de page
Polyetherether ketone (PEEK).
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable