04151
Diethyl malonate
analytical standard
Synonyme(s) :
Malonic acid diethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.52 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 40 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.412-1.416
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
199 °C (lit.)
Pf
−51-−50 °C (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup