37-0530
Zinc Standard for ICP
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Zn+2, 1 mg/mL Zn+2
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 mg/mL Zn+2
1000 ppm Zn+2
Adéquation
suitable for atomic absorption spectrometry
Température de stockage
15-25°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable