Key Documents
28-0370
Sigma-Aldrich
Schneider′s aceto-carmine
Synonyme(s) :
Carmine solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nuclear staining
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable