07-5190
2,4-Dinitrophenol
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
α-dinitrophénol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
6.35 (vs air)
Pureté
≥98.0%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
108-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
Clé InChI
UFBJCMHMOXMLKC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Desen. Expl. 4 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3