MABS434
Anti-PCSK9 Antibody, clone 9B3.1
culture supernatant, clone 9B3.1, from mouse
Synonyme(s) :
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, NARC-1, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, Proprotein convertase 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9B3.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCSK9(255738)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected NARC-1 (PCSK9) in 10 µg of human colon tumor tissue lysate.
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this hybridoma culture supernatant detected NARC-1 (PCSK9) in 10 µg of SW480 human colon adenocarcinoma cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2