MAB2254
Anti-Tropomyosin Antibody, clone 15D12.2
clone 15D12.2, from mouse
Synonyme(s) :
tropomyosin 1 (alpha), cardiomyopathy, hypertrophic 3, tropomyosin 1 alpha chain, HTM-alpha, Alpha-tropomyosin, chromosome 15 open reading frame 13, Tropomyosin-1, sarcomeric tropomyosin kappa, alpha tropomyosin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15D12.2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TPM1(7168)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Metabolism
Cytoskeleton
Muscle Physiology
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of the antibody detected Tropomyosin in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable