ABS1656
Anti-VPS4B (UT292)
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Vacuolar protein sorting-associated protein 4B, Cell migration-inducing gene 1 protein, Protein SKD1, Suppressor of K(+) transport growth defect 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VPS4B(9525)
Catégories apparentées
Description générale
Ref.: Scheuring, S et al. (2001). J. Mol. Biol. 312, 469-480.
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the VPS4B target band in lysate from untransfected, but not VPS4B shRNA-transfected HeLa cells (Morita, E., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29):12889-12894).
Qualité
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected VPS4B in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1