Key Documents
SLW3722/06M
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
4000 mL, disc diam. 120 mm, porosity grade 3
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3722/06M
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Fabricant/nom de marque
3722/06M
SciLabware
Capacité
4000 mL
4000 mL
Diam. du disque
120 mm
Dimension de pores
grade 3 porosity
Catégories apparentées
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.