Key Documents
S876127
DIGLYCOLIC BIS((4-ETHOXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZIDE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H30N4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.529
Numéro MDL:
Autres remarques