Principaux documents
S716154
BENZILIC ACID N-(2-HYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.389
Numéro MDL:
Autres remarques