Principaux documents
GF52245738
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, as rolled
Synonyme(s) :
AU050250
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (temper - as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 522-457-38
Taille × épaisseur
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable