901479
Molybdenum sulfide
single crystalline monolayer flakes on SiO2/Si
Synonyme(s) :
MoS2 flakesi, Moly sulfide, Monolayer moly sulfide
About This Item
Produits recommandés
Application
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable