80050
Bis(methylglycol) phthalate
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
Bis(2-methoxyethyl) phthalate, Dimethylglycol phthalate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.503
Point d'ébullition
230 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.173 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOC
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
HSUIVCLOAAJSRE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter