740721
4,4,4-Trifluorobutyric acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.351
Pf
25-31 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
Clé InChI
WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
205.0 °F
Point d'éclair (°C)
96.1 °C