Key Documents
491373
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-ethylamino-15N-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
99 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Atrazine-(ethylamino-15N)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14Cl15NN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Pf
172-174 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC[15NH]c1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i10+1
Clé InChI
MXWJVTOOROXGIU-DETAZLGJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Heart
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges