295663
Propylene
≥99%
Synonyme(s) :
Propene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.48 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
15.4 atm ( 37.7 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Limite d'explosivité
11.1 %
Point d'ébullition
−47.7 °C (lit.)
Pf
−185 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
Clé InChI
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-162.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-108 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Protocoles
Separation of Acetylene; Propyne; Propylene; Propane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne