Principaux documents
155578
Sigma-Aldrich
6-Bromoveratraldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2-3,4-(OCH3)2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
150-151 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES 
COc1cc(Br)c(C=O)cc1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-3-6(5-11)7(10)4-9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Bromoveratraldehyde was used in the preparation of benzylchromenylamines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
J Razafimbelo et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 46(1), 34-41 (1998-02-20)
Condensation of 5-amino, 6-amino, 7-amino and 8-amino-2,2-dimethyl-2H-chromenes with either 6-bromoveratraldehyde or 6-chloropiperonal afforded the corresponding Schiff bases, which were subsequently reduced to the corresponding benzylchromenylamines 30-33 and 36-39. Lithium diisopropylamide-mediated cyclization of those amines, followed by spontaneous air oxidation, afforded