Voltar
Ribonuclease B from bovine pancreas
Sinônimo(s):
RNase B
Número CAS:
9001-99-4
Número CE:
232-646-6
Products
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Pureza
Tecido
Nível de qualidade
Aplicação
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
R7884
Ribonuclease B from bovine pancreas,
BioReagent, ≥50 Kunitz units/mg protein, ≥80% (SDS-PAGE)