V900801
Carbonato de sódio
Vetec™, reagent grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Carbonato de sódio, Carbonato dissódico, Sal dissódico de ácido carbônico
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
pf
851 °C (lit.)
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1