V900470
L-Tryptophan
≥98%, Vetec™
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Tryptophan, Vetec™, reagent grade, ≥98%
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
forma
powder
cor
white to off-white
pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
chave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1