grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99.9%
Formulário
crystalline powder
pH
5.5-9.0 (5% in water)
pf
560 °C (lit.)
densidade
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)