V800183
Iron(III) nitrate nonahydrate
LR, ≥98%
Sinônimo(s):
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
forma
crystals
pf
47 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
chave InChI
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1