1609024
USP
Salicylic acid Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxyisophthalic acid, 4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
salicylic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Salicylic Acid
- Sodium Salicylate
- Sodium Salicylate Tablets
- Magnesium Salicylate
- Salicylamide
- Magnesium Salicylate Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3