Key Documents
1559505
USP
Comprimidos de prednisona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prednisone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
Descrição geral
Os comprimidos de prednisona são substituídos por um Padrão de verificação de desempenho de dissolução - Prednisone (30 comprimidos).
Esse produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua SDS e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.
Para mais informações e suporte visite o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Esse padrão de referência da USP destina-se ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados. Ele também é usado para preparar soluções padrão de acordo com a monografia de comprimidos de prednisona da USP para:
  • Confirmação da identidade química em amostras por espectroscopia de infravermelho
  • Testes de adequação de sistemas de cromatografia líquida e cromatografia gasosa
  • Teste de verificação de desempenho para os Aparelhos 1 e 2 da USP com recipientes de 1 litro, de acordo com o capítulo de teste geral da USP sobre dissolução <711> e liberação de medicamentos<724>, adequação do aparelho
  • Teste de uniformidade de conteúdo de preparações em unidades de dosagem
Nota de análise
Estes produtos são destinados somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3