1541529
USP
Piperacillin Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Ethylpiperazine-2,3-dione
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
piperacillin
fabricante/nome comercial
USP
pf
106-110 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCNC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
chave InChI
ZBEKOEYCWKIMGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3