1478651
USP
Ononin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ononin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
InChI
1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
chave InChI
MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Astragalus Root
- Astragalus Root Dry Extract
- Astragalus Root Powder
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3