1356756
USP
Lamotrigine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, GI 267119X
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nnc(c(N)n1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
chave InChI
PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3