1349626
USP
Isomalt
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucitol mixed with 1-O-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isomalt
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4?,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
chave InChI
SERLAGPUMNYUCK-BLEZHGCXSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3