1283470
USP
Fosinopril Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[Hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic acid sodium salt, (4-Phenylbutyl)phosphinyl acetic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fosinopril
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H17O4P/c13-12(14)10-17(15,16)9-5-4-8-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
WRXLMKMDSUIHDK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3