1267102
USP
Ethyl stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl octadecanoate, Stearic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ethyl stearate
fabricante/nome comercial
USP
pb
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
pf
34-38 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
chave InChI
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup