1150003
USP
Cortisone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cortisone 21-acetate, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnen-17α-ol-3,11,20-trione, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione 21-acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cortisone
fabricante/nome comercial
USP
pf
237-240 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C(=O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Aplicação
- Cortisone Acetate Tablets
- Cortisone Acetate
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3