1098049
USP
Cefprozil (E)-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetamido)-8-oxo-3-(1E)-propenyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, trans-Cefprozil
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefprozil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H19N3O5S.H2O/c1-2-3-10-8-27-17-13(16(24)21(17)14(10)18(25)26)20-15(23)12(19)9-4-6-11(22)7-5-9;/h2-7,12-13,17,22H,8,19H2,1H3,(H,20,23)(H,25,26);1H2/b3-2+;/t12-,13-,17-;/m1./s1
chave InChI
ALYUMNAHLSSTOU-CIRGZYLNSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Cefprozil Tablets
- Cefprozil for Oral Suspension
- Cefprozil
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3