1083303
USP
Metil-terc-butil éter
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
MTBE, Éter metil-terc-butílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.1 (vs air)
temperatura de autoignição
705 °F
Lim. expl.
15.1 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
pb
55-56 °C (lit.)
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1