Key Documents
PHL86246
Conessine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
N,18-Dihydrotrimethylconkurchine, (3β)-N,N-dimethyl-con-5-enin-3-amine, Conessin, NSC 119994, Neriine, Roquessine, Wrightine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40N2
Número CAS:
Peso molecular:
356.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23CN1C)N(C)C
InChI
1S/C24H40N2/c1-16-20-8-9-22-19-7-6-17-14-18(25(3)4)10-12-23(17,2)21(19)11-13-24(20,22)15-26(16)5/h6,16,18-22H,7-15H2,1-5H3/t16-,18-,19+,20+,21-,22-,23-,24-/m0/s1
chave InChI
GPLGAQQQNWMVMM-MYAJQUOBSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Conessine is a plant steroid alkaloid that acts as a potent and specific antagonist of histamine H3 receptors (Ki = 5.37 and 24.5 nM for human and rat receptors, respectively). Conessine is 1860-fold selective for H3 over H4 and does not bind to H1 or H2 receptors. The molecule also binds to the human α2C4 adrenergic receptor (pKi = 7.98).
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)