Key Documents
PHL86206
Mulberrin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Kuwanon C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H26O6
Número CAS:
Peso molecular:
422.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C(CC=C(C)C)=C(C2=C(O)C=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1CC=C(C)C
InChI
1S/C25H26O6/c1-13(2)5-8-17-20(28)12-21(29)22-23(30)18(9-6-14(3)4)24(31-25(17)22)16-10-7-15(26)11-19(16)27/h5-7,10-12,26-29H,8-9H2,1-4H3
chave InChI
UWQYBLOHTQWSQD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)