Key Documents
PHL80239
Chelidonic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4-Oxo-4H-pyran-2,6-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4O6
Número CAS:
Peso molecular:
184.10
Beilstein:
163607
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
265 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1=CC(=O)C=C(O1)C(O)=O
InChI
1S/C7H4O6/c8-3-1-4(6(9)10)13-5(2-3)7(11)12/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)