BP756
N-p-Chlorobenzoyltyramine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bezafibrate
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(C(NCCC2=CC=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H14ClNO2/c16-13-5-3-12(4-6-13)15(19)17-10-9-11-1-7-14(18)8-2-11/h1-8,18H,9-10H2,(H,17,19)
chave InChI
ZTLWJYCDAXUIBK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)