Key Documents
72956
Supelco
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl acrylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate, 1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl acrylate, TFOA
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)5CF3
Número CAS:
Peso molecular:
418.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
0.1% stabilizer (4-tert-Butylcatechol)
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
LC/MS: suitable
índice de refração
n20/D 1.338 (lit.)
pb
76-80 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2
chave InChI
VPKQPPJQTZJZDB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,Teeth
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)