63281-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L26
descrição
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
analito(s) específico(s)
IgG
fabricante/nome comercial
BIOshell
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
0.6% carbon loading
Parâmetros
1000 bar pressure (14500 psi)
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 2.1 mm
área da superfície
22 m2/g
matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
1000 Å
operating pH range
2-9
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
anticorpo
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.