59357-U40
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Coluna de HPLC Ciano Discovery®, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L10
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
4.5% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 4 mm
área da superfície
200 m2/g
cobertura de superfície
3.5 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
matriz
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
operating pH range
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Características e benefícios
- Baixa hidrofobicidade para eluição rápida de analitos hidrofóbicos
- Excelente formato de pico e retenção de analitos fortemente básicos
- Retenção de analitos polares
- Seletividade única
- Significativamente menos retenção que a C18 (geralmente requer fase móvel com menor % orgânica)
- Separações por LC-MS estáveis, com pouco vazamento
- Compatível com fases orgânicas altamente aquosas
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?