Key Documents
59305-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Sinônimo(s):
Colunas de HPLC 6% reticuladas SUPELCOGEL
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Coluna de HPLC 6% reticulada SUPELCOGEL Ca, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L19
linha de produto
SUPELCOGEL
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
SUPELCOGEL
embalagem
1 ea of
Parâmetros
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
matriz
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
tamanho de partícula
9 μm
técnica de separação
ligand exchange
Descrição geral
A coluna de HPLC 6% reticulada SUPELCOGEL Ca é usada para a análise de cefalosporina C, glicose e frutose usando cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) em fase normal, após a fragmentação em lote de cefalosporina C por uma cultura pura, Cephalosporium acremonium.
Informações legais
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Recovery of Cephalosporin C by cross-flow membrane filtration.
Wang HJ and Guo D-J
International Membrane Conference in Taiwan, 54(8), 1111-1120 (2004)
Protocolos
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOGEL Ca