Key Documents
54797-U
Supelco
LiChrospher® Si-60 HPLC Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 4 ea
Parâmetros
≤70 °C temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4.6 mm
área da superfície
700 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
silica phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
60 Å
pH operacional
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 3.0 to 4.6 mm column
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrição geral
Use guard cartridge holder 54987
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
necessário, mas não fornecido
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)